95210
Acide L-ascorbique
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
48,10 €
About This Item
48,10 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (Organic)
Niveau de qualité
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (RT)
Forme
powder or crystals (possibly with chunks)
Activité optique
[α]20/D +21±0.5°, c = 10% in H2O
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Couleur
white to off-white
pH
2.2-2.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Pf
190-194 °C (dec.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
ketone
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC23A2(9962)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable