Principaux documents
93967
Sigma-Aldrich
Peanut oil hardened
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Arachidis oleum hydrogenatus, Arachidis oleum hydrogenatum, Arachis oil hardened
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
paste
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Type de lipide
oils
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)/t22-,23-,24+,25-/m0/s1
Clé InChI
UEVAHGMTRWGMTB-JBXUNAHCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable