937061
(t-Bu)PhCPhos Pd G4 ChemBeads
Synonyme(s) :
Palladium, [2′-[(1,1-dimethylethyl)phenylphosphino-κP]-N2,N2,N6,N6-tetramethyl[1,1′-biphenyl]-2,6-diamine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC] ChemBeads
About This Item
Forme
beads
Niveau de qualité
Composition
, 4-6 wt. % (loading)
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH]1C)[P](C=4C=CC=CC4)(C5=CC=CC=C5C=6C(=CC=CC6N(C)C)N(C)C)C(C)(C)C)C
InChI
InChI=1S/C26H33N2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h8-19H,1-7H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
Clé InChI
FPQCIPMUSOPSSB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
For general uses, product is also available in powdered form 900533
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)