93524
4-(1-Methylhydrazino)-7-nitrobenzofurazan
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
~160 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(N)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C7H7N5O3/c1-11(8)4-2-3-5(12(13)14)7-6(4)9-15-10-7/h2-3H,8H2,1H3
Clé InChI
GVUXVETWVIWDEV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?