Principaux documents
93169
Supelco
Eicosanyl caffeate
analytical standard
Synonyme(s) :
Caffeic acid eicosyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H48O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C29H48O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-33-29(32)23-21-26-20-22-27(30)28(31)25-26/h20-23,25,30-31H,2-19,24H2,1H3/b23-21+
Clé InChI
LTSJTDDQUOUKJT-XTQSDGFTSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup