Principaux documents
92386
Supelco
trans,trans-Farnesol
analytical standard
Synonyme(s) :
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.37
Beilstein:
1723039
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.488-1.492
n20/D 1.490 (lit.)
pb
137 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Clé InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
A sesquiterpene alcohol found in many essential oils.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1