92124
Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
Selectophore™
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
liquid
Densité
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
Clé InChI
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
505.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
263 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves