Documents
91875
Sigma-Aldrich
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
3,3,3-Trifluoropropyl-trichlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH2CH2SiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.50
Numéro Beilstein :
1748876
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C (lit.)
Densité
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
Clé InChI
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)