Principaux documents
908789
Sigma-Aldrich
HS425
Umicore
Synonyme(s) :
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
1 G
236,00 €
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
236,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H54N2OSi2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
770.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Pf
202-206 °C
Catégories apparentées
Application
Umicore HS425 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Stockage et stabilité
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable