90221
Retigabine
analytical standard
Synonyme(s) :
D-23129, Ezogabine, N-(2-Amino-4-(4-fluorobenzylamino)phenyl)carbamic acid ethyl ester
115,00 €
About This Item
115,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=CC=C(CNC2=CC(N)=C(NC(OCC)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
PCOBBVZJEWWZFR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable