Principaux documents
89396
Supelco
2-Hydroxy-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxyisophorone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Beilstein:
1932034
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
InChI
1S/C9H14O2/c1-6-4-9(2,3)5-7(10)8(6)11/h11H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DWGZTTFGUFHAJX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable