88965
Sulfolane
analytical standard
Synonyme(s) :
Tétrahydrothiophène 1,1-dioxyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
n20/D 1.485
Point d'ébullition
104 °C/0.2 mmHg (lit.)
285 °C (lit.)
Pf
20-26 °C (lit.)
Densité
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
Clé InChI
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
350.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
177 °C - closed cup