87285
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
About This Item
Pression de vapeur
0.38 psi ( 20 °C)
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.447
n20/D 1.448 (lit.)
Densité
1.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H2BrF7/c9-1-2-4(10)6(12)3(8(14,15)16)7(13)5(2)11/h1H2
Clé InChI
WKPYRDRWTNJBQI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par