406406
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.38 psi ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Densité
1.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H2BrF7/c9-1-2-4(10)6(12)3(8(14,15)16)7(13)5(2)11/h1H2
Clé InChI
WKPYRDRWTNJBQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter