86899
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Synonyme(s) :
Tétrabutylammonium dihydrogène phosphate
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Qualité
LiChropur™
ampule
Conditionnement
ampule of 25 mL
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable