Principaux documents
86897
Supelco
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Tetraphenylboron tetrabutylammonium
5 G
495,00 €
495,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
495,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.69
Beilstein:
3857215
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
495,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forme
powder
Pf
230-236 °C (lit.)
233-237 °C
Solubilité
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
Clé InChI
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Supporting electrolyte (e.g. calibration of conductometric cells)[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
B.P. Artamonov et al
Zhur. Prikl. Khim., 47, 588-588 (1974)
Yuriy Zholudov et al.
The Analyst, 136(3), 598-604 (2010-11-26)
The study of electrogenerated chemiluminescence (ECL) in aqueous and non-aqueous media with tetraphenylborate anion as a co-reactant is reported. The obtained results indicate that tetraphenylborate acts according to an oxidative reduction scheme and forms a strong reducer after being homogeneously