85992
N-(N-Succinyl-L-phenylalanyl)-2-aminoacridone
for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Essai
≥98.0% (HPCE)
Pf
249-253 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
Fluorescence
λex 398 nm; λem 440 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (fluoroescence decreases upon cleavage with α-chymotrypsin)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3Nc4ccccc4C(=O)c3c2
Application
Remarque sur l'analyse