Principaux documents
84713
Sigma-Aldrich
Sulfure de carbone
puriss., low in benzene, ≥99.5% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.14
Beilstein:
1098293
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Essai:
≥99.5% (GC)
pb:
46 °C (lit.)
Pression de vapeur:
5.83 psi
Le produit 84713 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
2.67 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
5.83 psi
Qualité
puriss.
low in benzene
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
212 °F
Limite d'explosivité
50 %
Impuretés
≤1 ppm benzene
≤1 ppm toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
n20/D 1.627
pb
46 °C (lit.)
Pf
−112-−111 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 2.9 g/L at 20 °C
Densité
1.263 g/mL at 20 °C
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
The mass budgets of carbonyl sulfide, dimethyl sulfide, carbon disulfide and hydrogen sulfide.
Watts SF.
Atmospheric Environment, 34(5), 761-779 (2000)
Global sources, lifetimes and mass balances of carbonyl sulfide (OCS) and carbon disulfide (CS2) in the earth's atmosphere.
Khalil MAK and Rasmussen RA.
Atmospheric Environment, 18(9), 1805-1813 (1984)
Charles-André Fustin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(15), 6690-6695 (2006-07-13)
We report on a simple procedure to tune the hydrophilicity of hybrid gold nanoparticles. The nanoparticles have been prepared in the core of a poly(ethylene glycol)-block-poly(epsilon-caprolactone) (PEG-b-PCL) five-arm star block copolymer. A hydrophilic corona was then added to these hybrid
Strongly electron deficient sulfonyldithioformate based RAFT agents for hetero Diels-Alder conjugation: Computational design and experimental evaluation.
Nebhani L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6053-6053 (2009)
C60: a new form of carbon.
Kratschmer W, et al.
Nature, 347(6291), 354-358 (1990)