Principaux documents
83175
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid ethyl ester
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-5-Oxoproline ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Beilstein:
82621
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
puriss.
Essai
≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D +3.5±0.5°, c = 10% in ethanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Pf
54-56 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup