81619
Ectoine
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, Thp(B)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
142.16 g/mol
Conditions de stockage
dry at room temperature
Couleur
white
Solubilité
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
Chaîne SMILES
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clé InChI
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?