80910
Pivaloyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Trimethylacetyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
36 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
n20/D 1.412
pb
105-106 °C (lit.)
Densité
0.980 g/mL at 20 °C
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
Clé InChI
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter