Principaux documents
80833
Supelco
18-Crown-6
suitable for ion chromatography, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
10 G
93,30 €
93,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
93,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Beilstein:
1619616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NB.21
93,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Pf
42-45 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES 
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Clé InChI
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
18-Crown-6 belongs to the class of Crown ethers, a group of macrocyclic polyethers, which have become valuable tools in organic synthesis, since they can solvate alkali, alkaline-earth and transition-metal cations in nonpolar, aprotic solvents. 18-Crown-6 is found to be most suitable for complexing with K+, NH4+ and Rb+ cations.
Application
Peut être utile en tant que catalyseur de transfert de phase
18-Crown-6 may be used as a complexing agent, along with the mobile phase for the separation of alkali and alkaline earth metal and amine cations and its application for the direct analysis of ammonia from nitrogenase is studied.[1] It may also be used as a complexing agent in the determination of inorganic and organic anions, alkali, alkaline earth and transition metal cations by capillary electrophoresis using contactless conductometric detector.[2]
Learn more in the Product Information
Autres remarques
Polyéthers macrocyclique avec des unités répétitives (-CH2CH2O). Les composés sont des ionophores (forment des complexes stables avec des cations).
Liaison
Visit the IC Portal to learn more
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Use of mobile phase 18-crown-6 to improve peak resolution between mono-and divalent metal and amine cations in ion chromatography
Richens AD, et al.
Journal of Chromatography A, 1016(2), 155-164 (2003)
Simultaneous determination of inorganic and organic anions, alkali, alkaline earth and transition metal cations by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection
Kuban P, et al.
Electrophoresis, 23(21), 3725-3734 (2002)