80534
Ethanethiol
analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
8.51 psi ( 20 °C)
Essai
≥98.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
570 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
18.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤18% water
Indice de réfraction
n20/D 1.429-1.433
n20/D 1.4306 (lit.)
pb
35 °C (lit.)
Densité
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-45 °C - closed cup