80133
Methyl cyclopentenolone
analytical standard
Synonyme(s) :
Cyclotene
124,00 €
About This Item
124,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
104-108 °C
104-108 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
Clé InChI
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable