Principaux documents
79186BC
Millipore
GDS PPMX Reagent Reservoir Removable Inserts
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
79186-1
210,00 €
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
79186-1
210,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121522
Nomenclature NACRES :
NA.85
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
Température de stockage
room temp
Informations légales
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc