F8402
Monoclonal Anti-CD31 (PECAM-1)−FITC antibody produced in mouse
clone WM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CD31, Anti-PECAM-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WM-59, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 130-140 kDa
Espèces réactives
human
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PECAM1(5175)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
5th Workshop: code No. P025
Immunogène
Application
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
- DAB based-immunohistochemistry
- direct immunofluorescent staining
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable