Principaux documents
78707
Supelco
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
reference material
Synonyme(s) :
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥85.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
≤10.0% (iso-β-Methylionone)
Densité
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Clé InChI
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.3 °C - closed cup