Principaux documents
77663
Supelco
Terpineol
mixture of isomers, analytical standard
1 ML
52,10 €
5 ML
253,00 €
52,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
52,10 €
5 ML
253,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
52,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
α-terpineol, 60.0-85.0% GC
β-terpineol, 1.0-15.0% GC
γ-terpineol, 10.0-25.0% GC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.483-1.485
pb
213-218 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Clé InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Han Fu et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 631-631 (2014-12-19)
Fabricating functional compounds on substrates with complicated morphology has been an important topic in material science and technology, which remains a challenging issue to simultaneously achieve a high growth rate for a complex nanostructure with simple controlling factors. Here, we
Jin-Wook Lee et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(12), 2595-2603 (2014-05-28)
A dichlorobenzene-functionalized hole-transporting material (HTM) is developed for a CH3NH3PbI3-based perovskite solar cell. Notwithstanding the similarity of the frontier molecular orbital energy levels, optical properties, and hole mobility between the functionalized HTM [a polymer composed of 2'-butyloctyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate (TT-BO), 3',4'-dichlorobenzyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate (TT-DCB)
Barbara Sgorbini et al.
Journal of chromatography. A, 1376, 9-17 (2014-12-30)
Herbs and spices are used worldwide as food flavoring, thus determination of their identity, origin, and quality is mandatory for safe human consumption. An analysis strategy based on separative (HS-SPME-GC-MS) and non-separative (HS-SPME-MS) approaches is proposed for the volatile fraction
Karine Rech Begnini et al.
Journal of medicinal food, 17(10), 1129-1133 (2014-09-18)
Cancer is a leading cause of death and is responsible for one in eight deaths worldwide. The use of herbs as complementary medicine for cancer, especially advanced cancer, has recently increased. The aim of this study was to evaluate in
Hyun-Woo Kang et al.
Faraday discussions, 176, 287-299 (2014-11-20)
The effect of double blocking layers on the Sb(2)S(3)-sensitized all solid state solar cell are investigated. Thin layers of ZrO(2) (blocking layer 1, BL1) and ZnS (blocking layer 2, BL2) are introduced at the TiO(2)/Sb(2)S(3) and Sb(2)S(3)/hole transporting material (HTM)
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis