76638
(±)-β-Citronellol
reference material
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.4 (vs air)
Pression de vapeur
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
222 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Clé InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)