Principaux documents
76166
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl palmitate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl palmitate, Hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H35NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.52
Beilstein:
1891754
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
~60 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(24)27-21-18-16-20(17-19-21)23(25)26/h16-19H,2-15H2,1H3
Clé InChI
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par