Principaux documents
75831
Supelco
Santalol, α- and β-isomers
analytical standard
1 ML
115,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
115,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥80% (sum of isomers)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
pb
101-103 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC\C(=C\CC[C@]1([C@@H]2C[C@@H](CC2)C1=C)C)\C
InChI
1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+/t13-,14+,15-/m1/s1
Clé InChI
OJYKYCDSGQGTRJ-INLOORNJSA-N
Application
Santalol, α- and β-isomers are used as analytical standards for the quantification of the analytes in fragrances using flow-modulation comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to mass spectrometry (FM GCxGC/MS).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Is this a racemic mixture? If not what is the percentage of alpha: beta santalols?
    1 answer
    1. This product is not a racemic mixture. The majority of this material is the alpha isomer. The isomeric content is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. However, only the percentage sum of isomers and confirmation of the presence of both alpha- and beta-santalol are reported. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/75831#product-documentation