Principaux documents
W800411
Sigma-Aldrich
Methyl cyclomyrcetone
mixture of isomers, ≥90%
Synonyme(s) :
7-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalene, Patchouli ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 2-Acetyl-2,3,8,8-tetramethyloctalin, Iso E Super
W800411-SAMPLE
47,10 €
1 KG
75,40 €
10 KG
353,00 €
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W800411-SAMPLE
47,10 €
1 KG
75,40 €
10 KG
353,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.38
Beilstein:
1961701
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
Fragrance grade
Halal
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Essai
≥90%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cedar; woody; phenolic
Chaîne SMILES 
O=C(C1(C(CC2=C(C(CCC2)(C)C)C1)C)C)C
InChI
1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3
Clé InChI
FVUGZKDGWGKCFE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available