75711
Fenvalerate-(phenoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
α-Cyano-3-phenoxy-d5-benzyl α-(4-chlorophenyl)isovalerate, Fenvalerate-d5
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC(C#N)C1=CC(OC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=CC=C1)C(C(C)C)C3=CC=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
Clé InChI
NYPJDWWKZLNGGM-YQYLVRRTSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable