74451
Amberlite™ MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, regenerated
Synonyme(s) :
mix mode ion exchange resin
About This Item
Produits recommandés
product name
Amberlite™ MB-20, mixed bed ion exchange resin, regenerated
Forme
beads
Niveau de qualité
Qualité
mixed bed ion exchange resin
regenerated
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~60% loss on drying, 110°C
Matrice
PS-DVB
Taille des particules
20-50 mesh
Technique de séparation
mixed mode
Catégories apparentées
Description générale
Amberlite™ MB-20 may be used for the removal of ions from aqueous solutions. Uses include primary water chemistry control in once-through systems, ultrapure water production, condensate polishing, in-process and column demineralization, and removal of ionic detergents (such as SDS) from protein samples.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?