Principaux documents
74024
Supelco
2,4-Di-tert-butylphenol
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.32
Beilstein:
1910383
Numéro CE :
Numéro MDL:
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 84.5 °C)
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
265 °C (lit.)
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Clé InChI
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
264.2 °F
Point d'éclair (°C)
129 °C