90048
Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OP(OC1=C(C(C)(C)C)C=C(C(C)(C)C)C=C1)(OC2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C28H43O4P/c1-25(2,3)19-13-15-23(21(17-19)27(7,8)9)31-33(29,30)32-24-16-14-20(26(4,5)6)18-22(24)28(10,11)12/h13-18H,1-12H3,(H,29,30)
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable