72549
Nitrate ionophore - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
liquid
Composition
Methyltriphenylphosphonium bromide, 0.25 wt. % (130079)
Nitrocellulose, moistened with 2-propanol (35%), 1.93 wt. %
2-Nitrophenyl octyl ether, 16.25 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 5.75 wt. % (81392)
Tetrahydrofuran, 74.32 wt. % (87369)
Tridodecylmethylammonium nitrate, 1.50 wt. % (91664)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup