Principaux documents
72015
Supelco
Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate
Selectophore
Synonyme(s) :
HFPB, Tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]boron sodium
50 MG
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
245,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H36BF48NaO8 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1836.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].COC(c1cc(cc(c1)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C56H36BF48O8.Na.3H2O/c1-106-33(41(58,59)60,42(61,62)63)21-9-22(34(107-2,43(64,65)66)44(67,68)69)14-29(13-21)57(30-15-23(35(108-3,45(70,71)72)46(73,74)75)10-24(16-30)36(109-4,47(76,77)78)48(79,80)81,31-17-25(37(110-5,49(82,83)84)50(85,86)87)11-26(18-31)38(111-6,51(88,89)90)52(91,92)93)32-19-27(39(112-7,53(94,95)96)54(97,98)99)12-28(20-32)40(113-8,55(100,101)102)56(103,104)105;;;;/h9-20H,1-8H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
Clé InChI
HQYSIIBSDLWUEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Lipophilic ion exchanger for ion-selective membrane electrodes[1]; Lipophilic salt as additive in membrane electrodes[2]
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
G.H. Zhang et al.
Analytical Chemistry, 62, 1644-1644 (1990)
T. Rosatzin et al.
Analytica Chimica Acta, 280, 197-197 (1993)
Takashi Katsu et al.
Analytica chimica acta, 620(1-2), 50-54 (2008-06-19)
Although a previous study [S.S.M. Hassan, M.A. Ahmed, M.M. Saoudi, Anal. Chem. 57 (1985) 1126] had shown that a caffeine-sensitive electrode made with picrylsulfonate and 1-octanol as a cation-exchanger and a solvent mediator, respectively, had a wide working pH range
Deepthi Menon et al.
Analytical biochemistry, 433(2), 132-136 (2012-10-18)
This study reports the development of a new assay for the rapid determination of protein glutathionylation in tissues and cell lines using commercially available reagents and standard instrumentation. In this method cells are homogenized in the presence of N-ethylmaleimide to
Philip G Board et al.
Analytical biochemistry, 420(2), 177-181 (2011-10-18)
γ-Glutamylcyclotransferase (GGCT) is a component of the γ-glutamyl cycle and specifically cleaves γ-glutamyl-amino acid dipeptides to release the free amino acid and 5-oxoproline. The action of GGCT in glutathione synthetase-deficient patients results in the accumulation of high levels of 5-oxoproline.