Principaux documents
71878
Sigma-Aldrich
H-D-Lys(Alloc)-OH
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nδ-Alloc-D-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
lumps
Activité optique
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clé InChI
JMZPOGGPUVRZMI-MRVPVSSYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable