Principaux documents
71734
Supelco
Sodium ionophore III
Selectophore, for ion-selective electrodes, function tested
Synonyme(s) :
ETH 2120, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
50 MG
314,00 €
250 MG
1 280,00 €
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
314,00 €
250 MG
1 280,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H52N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
Clé InChI
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrode.[1]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Ionophore suitable for the assay of Na+-activity in blood, plasma, serum. etc. with a solvent polymeric membrane electrode[2]
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
T. Maruizumi et al.
Mikrochimica Acta, I, 331-331 (1986)
One-component room temperature vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Poplawski, Michael E., et al.
Analytica Chimica Acta, 355.2, 249-257 (1997)
Zachary J Sandler et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(6) (2020-04-15)
Bunyaviruses are significant human pathogens, causing diseases ranging from hemorrhagic fevers to encephalitis. Among these viruses, La Crosse virus (LACV), a member of the California serogroup, circulates in the eastern and midwestern United States. While LACV infection is often asymptomatic