Documents
71104
Sigma-Aldrich
S-Trityl-L-cysteine-benzylamide fumarate salt
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Benzyl-S-trityl-L-cysteinamide fumarate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H28N2OS · C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\C(O)=O.N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)NCc4ccccc4