Principaux documents
70961
Supelco
Standard COT
according to ISO/CEN EN1484, 100 mg/L±5 mg/L
Synonyme(s) :
Total Organic Carbon Reference Material
250 ML
114,00 €
500 ML
221,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
114,00 €
500 ML
221,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
stabilized
Niveau de qualité
Agence
according to ISO/CEN EN1484
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 mg/L±5 mg/L
Technique(s)
TOC: suitable
Adéquation
in accordance for application
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Application
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
TOC standard may be used in the analysis of organic matter, which determines the water quality using ultraviolet-visible spectrophotometric technique.[1]
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Helene Baribeau, AWWA Research Foundation
Formation and Decay of Disinfection By-products in the Distribution System (2006)