Principaux documents
70172
Millipore
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Tryptically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from casein, Peptone from casein, tryptic digest, Tryptone from casein, enzymatic digest
100 G
49,60 €
500 G
174,00 €
49,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
49,60 €
500 G
174,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
eCl@ss :
42040102
Nomenclature NACRES :
NA.85
49,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Peptone from casein, tryptic digest, suitable for microbiology
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
total nitrogen (N), ≥11%
Résidus de calcination
≤15.0%
Perte
≤6.0% loss on drying
pH
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Description générale
A rich source of amino acids with a high content of tryptophan, useful for the identification of indole producing microorganisms.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.