70074
Pullulan
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
Mw ~100000
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable