69867
Montmorillonite
KSF, powder
Synonyme(s) :
K-Catalyst
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life
Concentration
≤12% humidity
Impuretés
8-12% free acid
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
Clé InChI
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques