1308200
USP
Hexylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 20 °C)
Limite d'explosivité
7.4 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
197 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable