67652
Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Acinetobacter chromogenic supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile; aseptically filled
Niveau de qualité
Forme
dry powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Solubilité
sterile water: soluble (1 vial is sufficient for 5 L of final media)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective for bacteria: Acinetobacter spp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
(1 vial is sufficient for 5 L of final media)
Growth and regulator factors 20 mL
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms