67416
Acinetobacter Millichrome™ plus Agar
selective for bacteria: Acinetobacter spp, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Acinetobacter culture medium, Acinetobacter identification agar, Acinetobacter selective agar, AM plus Agar, Millichrome™ plus selective agar
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
USP
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
dry heat compatible
compatible
Forme
dry powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic mix, 1.8 g/L
Peptone and yeast extract 12.0
Salts, 4.0 g/L
Fabricant/nom de marque
MilliChrome™
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
Solubilité
deionized water: 32.8 g/L
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
selective for bacteria: Acinetobacter MDR
selective for bacteria: Acinetobacter spp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light (max. 1 month).
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms