Principaux documents
66719
Sigma-Aldrich
Methylene Blue hydrate
meets analytical specification of BP 73
Synonyme(s) :
Methylene Blue hydrate, Methylthionini chloridum
100 G
249,00 €
249,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
249,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18ClN3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
249,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Qualité
meets analytical specification of BP 73
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Application(s)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable