Principaux documents
6210-OP
Sigma-Aldrich
Methylene Blue Trihydrate
OmniPur® Grade
Synonyme(s) :
Methylene Blue trihydrate
100 G
94,80 €
94,80 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Changer de vue
100 G
94,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18ClN3S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.90
Beilstein:
3599847
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
94,80 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025Détails
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
iridescent green-black
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Post-electrophoretic stain for DNA. Stains RNA in bacterialogical procedures. Non-intercalating. Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): ≤0.0008%
Ash: ≤1.0%
Copper (Cu): ≤0.02%
Lead (Pb): ≤0.001%
Moisture (H2O): ≤15.0%
Molar absorptivity Em (661 nm, water): ≥69000
Zinc (Zn): ≤0.001%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the highest quality pharmaceutical grade Methylene Blue you carry?
    1 answer
    1. Currently, a pharmaceutical grade Methylene Blue product is not available.